Learn More
2-tert-Butoxy-6-chloropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461228
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15461228 1 g 1 Gramm
15471228 5 g 5 Gramm
15481228 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15461228
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55085.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 547740-43-2 | C9H12ClNO | 185.651 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 547740-43-2
Summenformel C9H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 185.651
MDL-Nummer MFCD08705263
InChI-Schlüssel PLDRTFJRLUKTTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butoxy-6-chloropyridine, acmc-20anmt, 2-tert-butoxy-6-chloro-pyridine, pyridine, 2-chloro-6-1,1-dimethylethoxy
PubChem CID 11984350
IUPAC-Name 2-Chlor-6-[(2-Methylpropan-2-yl)oxy]pyridin
SMILES CC(C)(C)OC1=NC(=CC=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-tert-Butoxy-6-chloropyridine
Farbe Farblos
Dichte 1.076 g/mL
Flammpunkt 78°C (172°F)
Menge 1 g
Formelmasse 185.65
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit