Learn More
[2-(tert-Butoxy)ethyl](methyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30329163
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329163 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329163 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB416463500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [2-(tert-Butoxy)ethyl](methyl)amine
CAS 1008119-69-4
Summenformel C7H17NO
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H17NO/c1-7(2,3)9-6-5-8-4/h8H,5-6H2,1-4H3
SMILES CNCCOC(C)(C)C
IUPAC-Name N-Methyl-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxy]ethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 131.22
Formelmasse 131.131