Learn More
2-(tert-Butoxycarbonyl)-5,7-dichlor-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-6-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(tert-Butoxycarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic Acid |
| CAS | 851784-82-2 |
| Summenformel | C15H17Cl2NO4 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Boc-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H17Cl2NO4/c1-15(2,3)22-14(21)18-5-4-9-8(7-18)6-10(16)11(12(9)17)13(19)20/h6H,4-5,7H2,1-3H3,(H,19,20) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2c(Cl)c(C(=O)O)c(Cl)cc2C1 |
| IUPAC-Name | 5,7-Dichlor-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-3,4-dihydro-1H-isochinolin-6-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 346.21 |