Learn More
2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-(3-fluorophenyl)Propansäure, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10643255
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Unit Size:
1 Gramm
10 Gramm
Product Code. Menge unitSize
10643255 1 g 1 Gramm
10544905 10 g 10 Gramm
2 options
Product Code. 10643255
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB02000DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemical Identifiers
CAS 114873-01-7
Summenformel C14H18FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 283.299
MDL-Nummer MFCD00672522
InChI-Schlüssel FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N
Synonym boc-phe 3-f-oh, boc-l-3-fluorophenylalanine, boc-3-fluoro-l-phenylalanine, boc-l-phe 3-f-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, boc-l-3-fluorophe, boc-3-fluoro-l-phe, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, n-boc-3-fluoro-l-phenylalanine
PubChem CID 2734492
IUPAC-Name (2S)-3-(3-Fluorphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)F)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material (S)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluorophenylalanine
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 283.3
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch