Learn More
2-tert-Butyldimethylsilyloxyethanol, TRC
Artikelnummer. 30338430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30338430 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338430 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6914701G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-tert-Butyldimethylsilyloxyethanol
CAS 102229-10-7
Summenformel C8 H20 O2 Si
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H20O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h9H,6-7H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCO
IUPAC-Name 2-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxyethanol
Molekulargewicht (g/mol) 176.33
Formelmasse 176.1233