Learn More
2-tert-Butyldimethylsilyloxyethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-tert-Butyldimethylsilyloxyethanol |
| CAS | 102229-10-7 |
| Summenformel | C8 H20 O2 Si |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H20O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h9H,6-7H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCO |
| IUPAC-Name | 2-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxyethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176.33 |
| Formelmasse | 176.1233 |