Learn More
2-tert-Butyldimethylsilyloxyethanol, TRC
Artikelnummer. 30340849
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30340849 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340849 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69147025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-tert-Butyldimethylsilyloxyethanol
CAS 102229-10-7
Summenformel C8 H20 O2 Si
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H20O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h9H,6-7H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCO
IUPAC-Name 2-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxyethanol
Molekulargewicht (g/mol) 176.33
Formelmasse 176.1233