Learn More
2-tert-Butylphenol, TRC
Artikelnummer. 30337793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337793 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30337793 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB70137525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-tert.-Butylphenol
CAS 88-18-6
Summenformel C10 H14 O
Menge 25 g
Synonym Phenol, o-tert-butyl- (8CI), 2-(1,1-Dimethylethyl)phenol, 2-tert-Butyl-1-hydroxybenzene, 2-tert-Butylphenol, o-t-Butylphenol, o-tert-Butylphenol
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7,11H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccccc1O
IUPAC-Name 2-tert-Butylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
Formelmasse 150.1045