Learn More
2-(Tert-Butylsulfonyl)-3-Ethoxyacrylnitril, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10739923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10739923 10 g 10 Gramm
10368322 1 g 1 Gramm
10600286 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10739923 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM01862EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175201-67-9
Summenformel C9H15NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 217.283
InChI-Schlüssel UEZQDEIGENVNHG-FPLPWBNLSA-N
Synonym 2z-3-ethoxy-2-2-methylpropane-2-sulfonyl prop-2-enenitrile
PubChem CID 40455567
IUPAC-Name (Z)-2-tert-Butylsulfonyl-3-ethoxyprop-2-ennitril
SMILES CCOC=C(C#N)S(=O)(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(tert-Butylsulfonyl)-3-ethoxyacrylonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 217.29
Reinheit (%) 97%