Learn More
2-tert-Butyltoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495817
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15495817 250 mg 250 Milligramm
15475817 1 g 1 Gramm
15485817 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15495817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33036.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1074-92-6 | C11H16 | 148.249 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1074-92-6
Summenformel C11H16
Molekulargewicht (g/mol) 148.249
MDL-Nummer MFCD00059209
InChI-Schlüssel AXHVNJGQOJFMHT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 33712
IUPAC-Name 1-tert-butyl-2-methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-tert-Butyltoluene
Dichte 0.89
Brechungsindex 1.5075
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2667
Synonym 2-tert-butyltoluene, 1-tert-butyl-2-methylbenzene, toluene, o-tert-butyl, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-2-methyl, benzene, 1,1-dimethylethyl methyl, o-tert-butyltoluene, 1-methyl-2-tert-butylbenzene, benzene,1-1,1-dimethylethyl-2-methyl, t-butyltoluene, o-t-butyltoluene
Formelmasse 148.25
Reinheit (%) 99%