Learn More
2-Tetrahydropyran-4-ylethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10472074 250 mg 250 Milligramm
10792164 1 g 1 Gramm
10612315 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10472074 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC67409CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 4677-18-3
Summenformel C7H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
MDL-Nummer MFCD00129068
InChI-Schlüssel XZXZZACRGBBWTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethanol, 2-oxan-4-yl ethan-1-ol, 2-tetrahydro-pyran-4-yl-ethanol, 2-tetrahydropyran-4-ylethanol, 2-oxan-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl oxane, 4-hydroxyethyl tetrahydropyran, 2h-pyran-4-ethanol, tetrahydro, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethan-1-ol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-ylethanol
PubChem CID 17750944
SMILES OCCC1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Tetrahydropyran-4-ylethanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 2-(oxan-4-yl)Ethanol
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 97%