Learn More
2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10452294
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dimensione della confezione:
1 Gramm
250 Milligramm
Codice prodotto. Menge Verpackung unitSize
10452294 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10193374 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10452294
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC58339CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 910036-98-5
Summenformel C16H24BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 305.18
MDL-Nummer MFCD09702390
InChI-Schlüssel KGCJDMWHIVJQGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydro-pyran-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-tetrahydropyran-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-oxan-4-yloxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-oxan-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pubchem20144, 2-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 24229583
IUPAC-Name 2-(oxan-4-yloxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(OC2CCOCC2)C=C1
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 305.18
Reinheit (%) 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.