Learn More
2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10482274
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10482274 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10012454 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10482274 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC52201CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 898289-29-7
Summenformel C12H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
MDL-Nummer MFCD09025869
InChI-Schlüssel AVRDARROMNUMER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxan-4-yloxy benzoic acid, 2-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid, 2-oxan-4-yl oxy benzoic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoic acid, benzoic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzoic acid,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid
PubChem CID 21754839
IUPAC-Name 2-(Oxan-4-yloxy)Benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1OC1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 97%