Learn More
2-Thiazolsulfonylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Thiazolesulfonyl Chloride |
| CAS | 100481-09-2 |
| Summenformel | C3H2ClNO2S2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 1,3-Thiazole-2-sulfonyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H2ClNO2S2/c4-9(6,7)3-5-1-2-8-3/h1-2H |
| SMILES | ClS(=O)(=O)c1nccs1 |
| IUPAC-Name | 1,3-Thiazol-2-Sulfonylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 183.64 |
| Formelmasse | 182.9215 |