Learn More
2-Thien-2-ylpyrimidin-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10757485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10757485 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10205464 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10757485 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC66504DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 921939-12-0
Summenformel C9H6N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 190.22
MDL-Nummer MFCD09817553
InChI-Schlüssel DCIBDJAGZUQNKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophen-2-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-thien-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde, 2-thien-2-yl pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-2-thienyl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-thien-2-yl pyrimidine-5-carbaldehyde
PubChem CID 24229730
IUPAC-Name 2-Thiophen-2-ylpyrimidin-5-Carbaldehyd
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thien-2-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 190.23
Reinheit (%) 97%