Learn More
2-Thienylmagnesiumbromid, 1-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10496709 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 10496709
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 65.0°C
Chemischer Name oder Material 2-Thienylmagnesium bromide
CAS 5713-61-1, 109-99-9
Farbe Braun bis gelb
CAS Min. % 17.6, 79.62
CAS Max. % 20.38, 82.4
Physikalische Form Lösung
Menge 50 mL
Summenformel C4H3BrMgS
MDL-Nummer MFCD03094046
Flammpunkt −21°C
Synonym 2-thienylmagnesium bromide, thiophen-2-yl-magnesium bromide 1.0m, 2-thienylmagnesium bromide solution, thienylmagnesiumbromide, thienylmagnesium bromide, thienyl magnesium bromide, 2-thienyl magnesium bromide, bromo thiophen-2-yl magnesium, thiophen-2-ylmagnesium bromide, thiphen-2-yl magnesium bromide, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
InChI-Schlüssel GSHPYJFNTAMRJF-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=CS1
IUPAC-Name Magnesium;2H-thiophen-2-id;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 187.34
PubChem CID 11074151
Formelmasse 187.34
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95 to 1.10M
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 1.011
Dichte 1.0110g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Thienylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.