Learn More
Alfa Aesar™ 2-Thiohydantoin, 99%
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Thiohydantoin |
| CAS | 503-87-7 |
| Summenformel | C3H4N2OS |
| MDL-Nummer | MFCD00005277 |
| Menge | 25g |
| Synonym | 2-thiohydantoin, thiohydantoin, 4-imidazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxoimidazolidin-4-one, 2-thioguidanthion, hydantoin, 2-thio, usaf be-25, 2-thioxo-4-imidazolidinone, 2-thioxo-1,3-diazolidin-4-one, glycine thiohydantoin |
| InChI-Schlüssel | UGWULZWUXSCWPX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=C1CNC(=S)N1 |
| IUPAC-Name | 2-sulfanylideneimidazolidin-4-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.14 |
| Mehr anzeigen |