Learn More
2-Thiomorpholinoisonicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10062254
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10062254 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10594764 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10062254 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50504CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 898289-24-2
Summenformel C10H12N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 208.28
MDL-Nummer MFCD09702361
InChI-Schlüssel XESFZSHCANCGBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiomorpholinoisonicotinaldehyde, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde,2-4-thiomorpholinyl, 2-thiomorpholin-4-yl isonicotinaldehyde, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carbaldehyde
PubChem CID 24229507
IUPAC-Name 2-Thiomorpholin-4-ylpyridin-4-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CC(=NC=C1)N1CCSCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thiomorpholinoisonicotinaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 208.28
Reinheit (%) 97%