Learn More
(2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10752514
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10752514 250 mg 250 Milligramm
10693055 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752514 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50513CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 886851-35-0
Summenformel C10H15N3S
Molekulargewicht (g/mol) 209.311
MDL-Nummer MFCD09025861
InChI-Schlüssel FFHDQWVSXSKWLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiomorpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methanamine, 1-2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methylamine, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl-4-pyridyl methylamine
PubChem CID 18525849
IUPAC-Name (2-Thiomorpholin-4-ylpyridin-4-yl)methanamin
SMILES C1CSCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 209.32
Reinheit (%) 97%