Learn More
2-Thiophenemethylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328680 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10328680 25 g Glasflasche 25 Gramm
10216360 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10328680 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 205570250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27757-85-3 | Molecular Formula: C5H7NS | Molecular Weight: 113.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27757-85-3
Summenformel C5H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 113.18
MDL-Nummer MFCD00005460
InChI-Schlüssel FKKJJPMGAWGYPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenemethylamine, 2-thienylmethylamine, 2-thiophenemethanamine, 2-aminomethyl thiophene, thiophene-2-methylamine, thiophenemethanamine, 2-aminomethylthiophene, 2-thenylamine, 2-thienylmethyl amine, 1-thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 34005
IUPAC-Name Thiophen-2-ylmethanamin
SMILES C1=CSC(=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thiophenemethylamine
Namenshinweis 90-96%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 95.0°C to 99.0°C (28.0 mmHg)
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5650 to 1.5680
Menge 25 g
Beilstein 18, IV, 7096
Relative Dichte 1.1
Formelmasse 113.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Thiophenemethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke