Learn More
2-Thiophenemethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459213
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459213 100 g 100 Gramm
11439213 5 g 5 Gramm
11449213 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459213 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11700.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27757-85-3 | C5H7NS | 113.178 g/mol
2-Thiophenemethylamine is Reactant involved in synthesis of: Triazole-linked-thiopene conjugates. It is used for biomimetic model for studies of metal detoxification and oxidative stress involving metallothionein.It is a reactant involved in studies of organocatalyzed asymmetric reductive amination of ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Thiophenmethylamin ist ein Reaktionspartner, der an den folgenden Syntheseprozessen beteiligt ist: Triazol-verknüpfte Thiopen-Konjugate. Es wird für biomimetische Modelle für Untersuchungen der Metallentgiftung und des oxidativen Stresses mit Metallothionein verwendet und ist ein Reaktant, der an Untersuchungen der organokatalysierten asymmetrischen reduktiven Aminierung von Ketonen beteiligt ist.
Löslichkeit
Leicht löslich in Ethanol und Chloroform.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Von der Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27757-85-3
Summenformel C5H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 113.178
MDL-Nummer MFCD00005460
InChI-Schlüssel FKKJJPMGAWGYPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenemethylamine, 2-thienylmethylamine, 2-thiophenemethanamine, 2-aminomethyl thiophene, thiophene-2-methylamine, thiophenemethanamine, 2-aminomethylthiophene, 2-thenylamine, 2-thienylmethyl amine, 1-thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 34005
IUPAC-Name Thiophen-2-ylmethanamin
SMILES C1=CSC(=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thiophenemethylamine
Dichte 1.1
Siedepunkt 85°C to 88°C (14 mmHg)
Flammpunkt 73°C (163°F)
Brechungsindex 1.567
Menge 100 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 106296
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Easily soluble in ethanol and Chloroform.
Formelmasse 113.19
Reinheit (%) 97%