Learn More
2-Thiopyridon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Thiopyridone |
| CAS | 2637-34-5 |
| Summenformel | C5H5NS |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2(1H)-Pyridinethione, 1H-Pyridine-2-thione, 2-Mercaptopyridine, 2-Pyridinethiol, Alrithiol-2, NSC 41337, WR 608 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5NS/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7) |
| SMILES | Sc1ccccn1 |
| IUPAC-Name | Pyridin-2-thiol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 111.16 |
| Formelmasse | 111.0143 |