Learn More
2-Thioxanthin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467224
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467224 5 g 5 Gramm
11457224 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467224 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21606.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2487-40-3 | C5H4N4OS | 168.174 g/mol
2-Thioxanthine used to inhibit MPO (Myeloperoxidase).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Thioxanthin dient zur Hemmung der MPO (Myeloperoxidase).
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2487-40-3
Summenformel C5H4N4OS
Molekulargewicht (g/mol) 168.174
MDL-Nummer MFCD00031505
InChI-Schlüssel XNHFAGRBSMMFKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thioxanthine, 6-hydroxy-2-mercaptopurine, 2-mercapto-9h-purin-6-ol, 2-thioxanthene, 2-mercapto-6-hydroxypurine, 2-thio-6-oxypurine, 6-hydroxypurine-2-thiol, 2-thioxo-2,3-dihydro-1h-purin-6 7h-one, xanthine, 2-thio, 6h-purin-6-one, 1,2,3,7-tetrahydro-2-thioxo
PubChem CID 1268185
IUPAC-Name 2-Sulfanyliden-3,7-Dihydropurin-6-on
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=S)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thioxanthine
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 168.17
Reinheit (%) ≥98%