Learn More
2-Thymyloxyethanol, TRC
Artikelnummer. 30457055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457055 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457055 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT350360250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thymyloxyethanol
CAS 55129-21-0
Summenformel C12H18O2
Menge 250 mg
Synonym Multiflorol, 2-[5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenoxy]ethanol
InChI-Formel InChI=1S/C12H18O2/c1-9(2)11-5-4-10(3)8-12(11)14-7-6-13/h4-5,8-9,13H,6-7H2,1-3H3
SMILES OCCOC1=CC(C)=CC=C1C(C)C
IUPAC-Name 2-(2-Isopropyl-5-methylphenoxy)ethan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 194.27
Formelmasse 194.13