Learn More
2-Toluidin, TRC
Artikelnummer. 30455333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455333 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30455333 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT536205100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Toluidine
CAS 95-53-4
Summenformel C7 H9 N
Menge 100 g
Synonym 2-Methylbenzenamine, Prilocaine Hydrochloride Imp. B (EP), o-Toluidine, Benzenamine','2-methyl- (9CI','ACI), 2-Methylbenzenamine (ACI), o-Toluidine (8CI), 1-Amino-2-methylbenzene, 2-Amino-1-methylbenzene, 2-Aminotoluene, 2-Methyl-1-aminobenzene, 2-Methylaniline, 2-Methylphenylamine, 2-Toluidine, 2-Tolylamine, 6-Methylaniline, NSC 15348, o-Aminotoluene, o-Methylaniline, o-Methylbenzenamine, o-Tolylamine
InChI-Formel InChI=1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
SMILES Cc1ccccc1N
IUPAC-Name 2-Methylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 107.15
Formelmasse 107.0735