Learn More
2-Tolylboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10471111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10471111 1 g Glasflasche 1 Gramm
10643363 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10471111 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 309260010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 16419-60-6 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16419-60-6
Summenformel C7H9BO2
Molekulargewicht (g/mol) 135.96
MDL-Nummer MFCD00093526
InChI-Schlüssel NSJVYHOPHZMZPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tolylboronic acid, o-tolylboronic acid, 2-methylbenzeneboronic acid, 2-methylphenyl boronic acid, o-methylphenylboronic acid, 2-methylphenyl boranediol, tolylboronic acid, o-tolueneboronic acid, toluene-2-boronic acid, boronic acid, methylphenyl
PubChem CID 2733267
IUPAC-Name (2-Methylphenyl)boronsäure
SMILES CC1=CC=CC=C1B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Tolylboronic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 164.0°C to 165.0°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4B(OH)2
Menge 1 g
Formelmasse 135.96
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver