Learn More
2-(Tri-n-Butylstannyl)benzo[b]thiophen, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15421578
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
148961-88-0
C20H32SSn
423.246
MFCD01318936
UJPVMOUQRNYNSA-UHFFFAOYSA-N
2-tributylstannylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-2-yltributylstannane, stannane,benzo b thien-2-yltributyl, 2-tri-n-butylstannyl benzo b thiophene, acmc-20anmg, 2-benzothienyl tributyltin, benzo b thien-2-yltributylstannane, benzo b thien-2-yltributyl-stannane, 1-benzothien-2-yl tributyl stannane, benzo b thiophen-2-yl-tributyltin
2735461
1-Benzothiophen-2-yl(tributyl)stannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
148961-88-0
C20H32SSn
423.246
MFCD01318936
UJPVMOUQRNYNSA-UHFFFAOYSA-N
2-tributylstannylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-2-yltributylstannane, stannane,benzo b thien-2-yltributyl, 2-tri-n-butylstannyl benzo b thiophene, acmc-20anmg, 2-benzothienyl tributyltin, benzo b thien-2-yltributylstannane, benzo b thien-2-yltributyl-stannane, 1-benzothien-2-yl tributyl stannane, benzo b thiophen-2-yl-tributyltin
2735461
1-Benzothiophen-2-yl(tributyl)stannan
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC2=CC=CC=C2S1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Tri-n-butylstannyl)benzo[b]thiophene
Farbe Farblos
Dichte 1.184 g/mL
Brechungsindex 1.564
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2788
Formelmasse 423.22
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig