Learn More
2-(Tri-n-Butylstannyl)pyrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408087 250 mg 250 Milligramm
15498077 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15408087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51370.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 205371-27-3 | C16H30N2Sn | 369.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 205371-27-3
Summenformel C16H30N2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 369.14
MDL-Nummer MFCD01319077
InChI-Schlüssel OVBXTKIWZAHFAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tributylstannyl pyrazine, 2-pyrazinyl tributyltin, 2-tributylstannylpyrazine, pyrazine, tributylstannyl, pyrazine,2-tributylstannyl, pyrazin-2-yl tributylstannane, tributylstannyl-pyrazine, 2-tri-n-butylstannyl pyrazine, tributyl-pyrazin-2-yl-stannane, tributylstannylpyrazine
PubChem CID 2737316
IUPAC-Name 2-(tributylstannyl)pyrazine
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Tri-n-butylstannyl)pyrazine
Dichte 1.171
Siedepunkt 130°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.516
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2788
Formelmasse 369.12
Reinheit (%) 95%