Learn More
2-(Tributylstannyl)oxazol, TRC
Artikelnummer. 30450707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30450707 100 mg
30451399 500 mg
30454505 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30450707 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT773993100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145214-05-7
Summenformel C15H29NOSn
Molekulargewicht (g/mol) 358.11
Synonym 2-(Tributylstannanyl)-1,3-oxazole, 2-(Tributylstannanyl)oxazole, 2-(Tributylstannyl)-1,3-oxazole, Tributyl(oxazol-2-yl)stannane
IUPAC-Name Tributyl(1,3-oxazol-2-yl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1occn1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Tributylstannyl)oxazole
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/3C4H9.C3H2NO.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-5-3-4-1;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H;
Formelmasse 359.1271