Learn More
2-(Trichloroacetyl)pyrrol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10883021 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10883021 10 g Glasflasche 10 Gramm
10421440 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10883021 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 431490100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 35302-72-8
Summenformel C6H4Cl3NO
Molekulargewicht (g/mol) 212.46
MDL-Nummer MFCD00128757
InChI-Schlüssel BBFDGMDENAEMKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trichloroacetyl pyrrole, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-trichloroacetyl-1h-pyrrole, 2-trichloroacetylpyrrole, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl-ethanone, ethanone, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl, 2,2,2-trichloro-1-pyrrol-2-ylethan-1-one, trichloroacetyl pyrrole
PubChem CID 321487
IUPAC-Name 2,2,2-Trichlor-1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanon
SMILES C1=CNC(=C1)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 72.0°C to 74.0°C
Farbe Grün
Elementanalytik 33.07 to 34.76% C, 6.43 to 7.75% N
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 212.46
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.