Learn More
2-(Trichloracetyl)pyrrol, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15410559 25 g 25 Gramm
15400559 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410559 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63718.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 35302-72-8 | C6H4Cl3NO | 212.454 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35302-72-8
Summenformel C6H4Cl3NO
Molekulargewicht (g/mol) 212.454
MDL-Nummer MFCD00128757
InChI-Schlüssel BBFDGMDENAEMKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trichloroacetyl pyrrole, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-trichloroacetyl-1h-pyrrole, 2-trichloroacetylpyrrole, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl-ethanone, ethanone, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl, 2,2,2-trichloro-1-pyrrol-2-ylethan-1-one, trichloroacetyl pyrrole
PubChem CID 321487
IUPAC-Name 2,2,2-Trichlor-1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanon
SMILES C1=CNC(=C1)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
Schmelzpunkt 72°C to 74°C
Farbe Grau
Menge 25 g
Beilstein 135479
Formelmasse 212.46
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver