Learn More
2-(Trichloracetyl)pyrrol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Trichloroacetyl)pyrrole |
| CAS | 35302-72-8 |
| Summenformel | C6H4Cl3NO |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-(Trichloroacetyl)-1H-pyrrole, NSC 272669, Pyrrol-2-yl Trichloromethyl Ketone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4Cl3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)C(=O)c1ccc[nH]1 |
| IUPAC-Name | 2,2,2-Trichlor-1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 212.46 |
| Formelmasse | 210.9358 |