Learn More
2-(Trichloracetyl)pyrrol, TRC
Artikelnummer. 30454126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454126 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454126 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7740855G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
CAS 35302-72-8
Summenformel C6H4Cl3NO
Menge 5 g
Synonym 2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-(Trichloroacetyl)-1H-pyrrole, NSC 272669, Pyrrol-2-yl Trichloromethyl Ketone
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)c1ccc[nH]1
IUPAC-Name 2,2,2-Trichlor-1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 212.46
Formelmasse 210.9358