Learn More
2-(Trifluoracetyl)thiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045955
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11476780
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12585.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 651-70-7 | C6H3F3OS | 180.144 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 651-70-7
Summenformel C6H3F3OS
Molekulargewicht (g/mol) 180.144
MDL-Nummer MFCD00041427
InChI-Schlüssel CZYKJGCKVBXLGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoroacetyl thiophene, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethanone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethanone, ethanone,2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethan-1-one, acmc-20aolw, trifluoroacetylthiophene, 2-trifluoroacetylthiophene
PubChem CID 136464
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-1 -Thiophen-2-ylethanon
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoroacetyl)thiophene
Dichte 1.403
Siedepunkt 163°C to 165°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.4845
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1309208
Formelmasse 180.15
Reinheit (%) 98%