Learn More
2-(Trifluormethoxy)anilin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051320
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051320 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051320 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1382.120100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-(Trifluormethoxy)anilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethoxy)aniline
CAS 1535-75-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(Trifluoromethoxy)aniline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H6 F3 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Benzenamine, 2-(trifluoromethoxy)-, o-Anisidine, α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-(Trifluoromethoxy)benzenamine, 2-(Trifluoromethyloxy)aniline, 2-Trifluoromethoxyaniline, 2-Trifluoromethoxyphenylamine, o-(Trifluoromethoxy)aniline, o-(Trifluoromethoxy)phenylamine
InChI-Formel InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2
SMILES Nc1ccccc1OC(F)(F)F
IUPAC-Name 2-(Trifluormethoxy)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 177.12
Menge 100 mg
Formelmasse 177,0401 g/mol