Learn More
2-(Trifluormethoxy)benzaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435786 100 g 100 Gramm
11415786 5 g 5 Gramm
11425786 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435786 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20840.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 94651-33-9 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94651-33-9
Summenformel C8H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.12
MDL-Nummer MFCD00042405
InChI-Schlüssel CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, o-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-benzaldehyde, pubchem1469, trifluoromethoxybenzaldehyde, acmc-209rt0, o-trifluoromethoxybenzaldehyde, trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 2777192
IUPAC-Name 2-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Dichte 1.33
Siedepunkt 77°C (20 mmHg)
Flammpunkt 67°C (152°F)
Brechungsindex 1.455
Menge 100 g
Beilstein 6137162
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 190.12
Reinheit (%) 96%