Learn More
2-(Trifluormethoxy)benzaldehyd, 96 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10722942 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10722942 1 g 1 Gramm
10667770 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722942 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 433200010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 94651-33-9
Summenformel C8H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.12
MDL-Nummer MFCD00042405
InChI-Schlüssel CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, o-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-benzaldehyde, pubchem1469, trifluoromethoxybenzaldehyde, acmc-209rt0, o-trifluoromethoxybenzaldehyde, trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 2777192
IUPAC-Name 2-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 77°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 190.12
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig