Learn More
2-(Trifluormethoxy)benzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10763663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10763663 1 g 1 Gramm
10412314 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763663 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00357DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 103008-51-1
Summenformel C7H4ClF3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 260.61
MDL-Nummer MFCD00052316
InChI-Schlüssel JLTBWYIUMFEOTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 2-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulfonylchloride, 2-trifluoromethoxy phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy, trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, pubchem5184, 2-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride
PubChem CID 2777215
IUPAC-Name 2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CF3OC6H4SO2Cl
Menge 1 g
Formelmasse 260.62
Reinheit (%) 97%