Learn More
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30451742
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451742 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451742 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7971581G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
CAS 37526-59-3
Summenformel C7H6NO3F3S
Menge 1 g
Synonym 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonamide
InChI-Formel InChI=1S/C7H6F3NO3S/c8-7(9,10)14-5-3-1-2-4-6(5)15(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OC(F)(F)F)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 2-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 241.19
Formelmasse 241.002