Learn More
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11473474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473474 1 g 1 Gramm
11483474 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473474 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10707.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103008-51-1
Summenformel C7H4ClF3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 260.61
MDL-Nummer MFCD00052316
InChI-Schlüssel JLTBWYIUMFEOTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 2-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulfonylchloride, 2-trifluoromethoxy phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy, trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, pubchem5184, 2-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride
PubChem CID 2777215
IUPAC-Name 2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2- (Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 29°C to 32°C
Siedepunkt 75°C to 77°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.4825
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 8482182
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 260.62
Reinheit (%) 97%