Learn More
2-(trifluoromethoxy)phenyl-Isothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285594
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10285594 25 g 25 Gramm
10119382 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285594 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01674EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-33-1
Summenformel C8H4F3NOS
Molekulargewicht (g/mol) 219.18
MDL-Nummer MFCD00220860
InChI-Schlüssel ZFEJYPIWOGCCFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777336
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-2-(trifluormethoxy)benzol
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Dichte 1.3540g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Synonym 2-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy-benzene, 2-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyloxy benzene, 2-isothiocyanato-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
Formelmasse 219.19
Reinheit (%) 97%