Learn More
2-(Trifluormethyl)-1H-Indol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 12045400 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12045400 1 g 1 Gramm
12055400 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12045400 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446560010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 51310-54-4
Summenformel C9H6F3N
Molekulargewicht (g/mol) 185.15
InChI-Schlüssel QFHVHZJGQWMBTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl-1h-indole, 2-trifluoromethylindole, 1h-indole, 2-trifluoromethyl, pubchem23796, 2-trifluoromethyl indole
PubChem CID 10932124
IUPAC-Name 2-(Trifluoromethyl)-1H-indol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Schmelzpunkt 107°C to 109°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 185.15
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke