Learn More
2-(Trifluormethyl)acrylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10668824 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10668824 5 g Glasflasche 5 Gramm
10389260 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10668824 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 313100050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 381-98-6 | C4H2F3O2 | 139.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 381-98-6
Summenformel C4H2F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 139.05
MDL-Nummer MFCD00042424
InChI-Schlüssel VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-trifluoromethyl acrylic acid, 2-trifluoromethyl propenoic acid, 2-trifluoromethyl prop-2-enoic acid, tfmaa, trifluoromethacrylic acid, trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethyl-acrylic acid, 2-propenoic acid, 2-trifluoromethyl, pubchem22654
PubChem CID 587694
IUPAC-Name (E)-2-(-hydroxyphenyl)prop-2-enoic-Säure
SMILES [O-]C(=O)C(=C)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 86°C
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CF3)CO2H
Menge 5 g
Formelmasse 140.06
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Stückchen