Learn More
2-(Trifluormethyl)acrylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420597
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11420597
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22443.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 381-98-6 | C4H2F3O2 | 139.05 g/mol
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid is used as an acidic functional monomer for molecular imprinting of nicotine. And also used in the conventional functional monomer methacrylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Trifluormethyl)acrylsäure wird als säurehaltiges Funktionsmonomer für das molekulare Imprinting von Nikotin verwendet. Es wird auch im herkömmlichen funktionellen Monomer Methacrylsäure verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 381-98-6
Summenformel C4H2F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 139.05
MDL-Nummer MFCD00042424
InChI-Schlüssel VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-trifluoromethyl acrylic acid, 2-trifluoromethyl propenoic acid, 2-trifluoromethyl prop-2-enoic acid, tfmaa, trifluoromethacrylic acid, trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethyl-acrylic acid, 2-propenoic acid, 2-trifluoromethyl, pubchem22654
PubChem CID 587694
SMILES [O-]C(=O)C(=C)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Schmelzpunkt 49°C to 51°C
Flammpunkt 82°C (180°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)prop-2-enoat
Formelmasse 140.06
Reinheit (%) 98%