Learn More
2-(Trifluormethyl)benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30449128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30449128 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449128 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT790625100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 433-97-6
Summenformel C8 H5 F3 O2
Menge 100 g
Synonym o-Toluic acid','α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid, NSC 88326, o-(Trifluoromethyl)benzoic acid, α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 190.12
Formelmasse 190.0242