Learn More
2-(Trifluormethyl)benzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid |
| CAS | 433-97-6 |
| Summenformel | C8 H5 F3 O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | o-Toluic acid','α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid, NSC 88326, o-(Trifluoromethyl)benzoic acid, α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 2-(Trifluormethyl)benzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.12 |
| Formelmasse | 190.0242 |