Learn More
2-(Trifluormethyl)benzoylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride |
| CAS | 312-94-7 |
| Summenformel | C8H4ClF3O |
| Menge | 10 g |
| Synonym | alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-toluoyl Chloride, NSC 88290, o-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12/h1-4H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccccc1C(=O)Cl |
| IUPAC-Name | 2-(Trifluormethyl)Benzoylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 208.56 |
| Formelmasse | 207.9903 |