Learn More
2-(Trifluormethyl)-phenothiazin, 98 %
Artikelnummer. 11469956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469956 5 g -
11479956 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20919.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-30-8
Summenformel C13H8F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 267.269
MDL-Nummer MFCD00005018
InChI-Schlüssel RKGYJVASTMCSHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl phenothiazine, 2-trifluoromethyl-10h-phenothiazine, trifluoromethylphenothiazine, 2-trifluoromethylphenothiazine, 2-trifluoromethyl-phenothiazine, 10h-phenothiazine, 2-trifluoromethyl, phenothiazine, 2-trifluoromethyl, 2-triflouomethyl phenothiazine, acmc-209rf8, 4-27-00-01352 beilstein handbook reference
PubChem CID 7082
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)-10H-Phenothiazin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC3=C(S2)C=CC(=C3)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine
Schmelzpunkt 188°C to 190°C
Menge 5 g
Beilstein 226580
Formelmasse 267.27
Reinheit (%) 98%