Learn More
2-(Trifluormethyl)Phenylacetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450338
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15450338 5 g 5 Gramm
15440338 1 g 1 Gramm
15460338 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450338 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53478.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 704-41-6 | C9H5F3 | 170.134 g/mol
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylen wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 704-41-6
Summenformel C9H5F3
Molekulargewicht (g/mol) 170.134
MDL-Nummer MFCD00467313
InChI-Schlüssel OOZKONVIIMFOKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynyl-2-trifluoromethyl benzene, 2'-trifluoromethylphenyl acetylene, 2-trifluoromethyl phenylacetylene, 2-ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-ethynyl-a,a,a-trifluorotoluene,1-ethynyl-2-trifluoromethylbenzene, 2'-trifluoromethylphenylacetylene, 2-ethynylbenzotrifluoride, o-ethynyl-trifluoromethylbenzene, 2-trifluoromethyl phenyl ethyne, 1-ethynyl-2-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 4100856
IUPAC-Name 1-Ethynyl-2-(Trifluormethyl)benzol
SMILES C#CC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Dichte 1.222
Siedepunkt 45°C (8 mmHg)
Flammpunkt 25°C (77°F)
Brechungsindex 1.476
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 170.13
Reinheit (%) 97%