Learn More
(+/-)-2-(Trifluormethyl)piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415257
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15415257 250 mg 250 Milligramm
15405257 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15415257
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32524.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131922-05-9
Summenformel C5H9F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 154.136
MDL-Nummer MFCD07373382
InChI-Schlüssel YNEJOOCZWXGXDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl piperazine, 2-trifluoromethyl-piperazine, +/--2-trifluoromethyl piperazine, piperazine, 2-trifluoromethyl, -2-trifluoromethyl piperazine, piperazine, 2-trifluoromethyl-9ci, acmc-20aolo, 2trifluoromethylpiperazine, m-trifluoromethylpiperazine
PubChem CID 18519725
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)piperazin
SMILES C1CNC(CN1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Schmelzpunkt 94°C to 97°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 154.13
Reinheit (%) 97%